Documents
290513
Sigma-Aldrich
Hexafluoroglutaric anhydride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5F6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.324 (lit.)
Point d'ébullition
72 °C (lit.)
Densité
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
Clé InChI
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter