289043
1,3-Dichloro-5-nitrobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
64-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
RNABGKOKSBUFHW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable