Principaux documents
288071
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
About This Item
Formule linéaire :
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Chaîne SMILES 
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Application
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable