Documents
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-Chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaphospholidine 2-sulfide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13ClNOPS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.71
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
Pf
127-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
Application
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)