Documents
268194
Sigma-Aldrich
3-Decanone
98%
Synonyme(s) :
Ethyl heptyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro Beilstein :
1748021
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4240 (lit.)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Pf
−4-−3 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup