Documents
256749
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum ethoxide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2AlOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
5 mmHg ( 94 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Point d'ébullition
108-109 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
2.5-4.5 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
Clé InChI
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
En option
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials