Documents
255971
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ferrous oxalate dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
FeC2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.89
Numéro Beilstein :
3757620
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
Clé InChI
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable