247111
N-Butylbenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCNCc1ccccc1
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter