Principaux documents
243698
Sigma-Aldrich
Rubidium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
RbOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai:
99% trace metals basis
Forme:
liquid
Plus de détails sur ce produit 243698 Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in H2O
Impuretés
≤20000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
1.74 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
Clé InChI
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter