Documents
235547
Sigma-Aldrich
Suberoyl chloride
97%
Synonyme(s) :
Octanedioic acid dichloride, Suberic acid dichloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCO(CH2)6COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
162-163 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6-8(10)12/h1-6H2
Clé InChI
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug