220973
Titanium(III) chloride
ReagentPlus®, powder
Synonyme(s) :
Titanium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Pf
440 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
hydrogen desorption properties
Nitrogen-nitrogen reductive bond cleavage
Reagent for photocatalyst synthesis
Precursor for the preparation of nanostructures titania/cetyltrimethyammonium bromide nanoskeletons
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges