Principaux documents
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17N3Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.47
Numéro C.I. (Colour Index):
18070
Numéro MDL:
Composition
Dye content, 40%
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O