Documents
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro Beilstein :
1698535
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.44
Densité
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves