Documents
196541
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
86-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
Clé InChI
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable