191337
1-(4-Fluorophenyl)piperazine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
118-123 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Clé InChI
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Chrnb2(54239)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves