Documents
189812
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5384 (lit.)
Point d'ébullition
295-297 °C (lit.)
Pf
14-15 °C (lit.)
Densité
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-6-9(13-2)11(15-4)10(8)14-3/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
PKNAATJMQOUREZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone on reaction with BCl3 gives the corresponding 2,3-dihydroxy-4-methoxy compounds.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Selective demethylations in 2, 3, 4-trimethoxyaryl carbonyl compounds.
Kaisalo L, et al.
Synthetic Communications, 16(6), 645-648 (1986)