Principaux documents
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/13 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clé InChI
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable