Documents
183245
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc2ccccc2c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-6-10(13)9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)12-6/h2-5,13H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
RVGATDHHYVSTQG-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable