174556
4-Methoxy-1-naphthol
≥97%
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
126-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
Clé InChI
BOTGCZBEERTTDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable