Documents
159700
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-pentanol, mixture of (±)-threo and (±)-erythro
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter