Documents
157961
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(2-thiazolyl)-2-thiourea
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97%
Pf
183-185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C(Nc1ccccc1)Nc2nccs2
Actions biochimiques/physiologiques
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.