155330
Cyclodecane
≥90%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
201 °C (lit.)
Pf
9-10 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-10H2
Clé InChI
LMGZGXSXHCMSAA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup