Documents
15084
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-D-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H27ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.88
Numéro Beilstein :
5913148
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
Clé InChI
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable