Principaux documents
15074
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-aspartic acid 4-cyclopentyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.34
Beilstein:
2166414
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clé InChI
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable