Principaux documents
14735
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine
≥97.0% (CHN)
Synonyme(s) :
9,10-Bis{N-[2-(dimethylamino)ethyl]methylaminomethyl}anthracene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H38N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.61
Numéro Beilstein :
3628941
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (CHN)
Chaîne SMILES 
CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
InChI
1S/C26H38N4/c1-27(2)15-17-29(5)19-25-21-11-7-9-13-23(21)26(20-30(6)18-16-28(3)4)24-14-10-8-12-22(24)25/h7-14H,15-20H2,1-6H3
Clé InChI
KOLPZKQPBGVSAU-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine was used as ionophore in liquid membrane based Zn2+ ion selective electrode.
Autres remarques
Chelation enhanced fluorescence with zinc ions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M.E. Huston et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 4460-4460 (1988)
Potentiometric studies of N, N′-Bis (2-dimethylaminoethyl)- N, N′-dimethyl-9, 10 anthracenedimethanamine as a chemical sensing material for Zn (II) ions.
Gupta NR, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 28(7), 1025-1030 (2008)