143413
1,3-Diaminoguanidine monohydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
180-182 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
Cl.NNC(=N)NN
InChI
1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
Clé InChI
HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- 4-isothiocyanato-4-methylpentane-2-one to yield condensed pyrimidines
- various aldehydes and ketones to yield bis guanidine derivatives
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable