Documents
137243
Sigma-Aldrich
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one
(predominantly trans), 97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH=CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Composition
(predominantly trans)
Pf
29-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C\c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O/c1-9-3-6-11(7-4-9)8-5-10(2)12/h3-8H,1-2H3/b8-5+
Clé InChI
USXMUOFSQBSHGN-VMPITWQZSA-N
Description générale
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one undergoes Reformatsky reaction with ethyl α-bromopropionate to yield β-hydroxy esters.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Geometric Isomers of 2, 3-Dimethyl-5-aryl-2, 4-pentadienoic Acids. The Steric Factors Favoring 2-cis Formation.
Wiley RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(10), 2986-2990 (1964)