135100
Triphenylphosphine sulfide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
161-163 °C (lit.)
Solubilité
isooctane: soluble
Chaîne SMILES
S=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15PS/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable