126330
2,3-Dimethoxyphenol
98%
Synonyme(s) :
Pyrogallol 1,2-dimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
233-234 °C (lit.)
Densité
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(O)c1OC
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter