110388
Butylcyclohexane
≥99%
Synonyme(s) :
1-Cyclohexylbutane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.9 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
475 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
178-180 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup