Principaux documents
110159
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexene dioxide
97%
Synonyme(s) :
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro Beilstein :
106071
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
230-232 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
Clé InChI
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N