101397
2,4-Dinitrotoluene
97%
Synonyme(s) :
2,4-DNT
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 102.7 °C)
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
67-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
RMBFBMJGBANMMK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges