Principaux documents
AC7300013042
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NOS/c9-8(10,11)13-6-4-2-1-3-5(6)7(12)14/h1-4H,(H2,12,14)
Clé InChI
WVRLRVCJDVSKRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248