Principaux documents
ADVH996BD5A5
AChemBlock
(S)-3-(1-(tert-butoxy)-1-oxopropan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(S)-3-(1-(tert-butoxy)-1-oxopropan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-9(13(17)18-14(2,3)4)10-6-5-7-11(8-10)12(15)16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
INNKCTHTBYUIGI-VIFPVBQESA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s88276-s-3-1-tert-butoxy-1-oxopropan-2-yl-benzoic-acid.html
Synonym
(s)-3-(1-(tert-butoxy)-1-oxopropan-2-yl)benzoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88276-s-3-1-tert-butoxy-1-oxopropan-2-yl-benzoic-acid.html