Principaux documents
ADVH98DE68EA
AChemBlock
tert-butyl N-[(1S,2R)-rel-2-[4-(oxan-2-yloxy)phenyl]cyclopropyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.43
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl hydrogen ((1R,2S)-2-(4-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)cyclopropyl)carbonimidate
Inchi Code
1S/C19H27NO4/c1-19(2,3)24-18(21)20-16-12-15(16)13-7-9-14(10-8-13)23-17-6-4-5-11-22-17/h7-10,15-17H,4-6,11-12H2,1-3H3,(H,20,21)/t15-,16+,17?/m0/s1
Clé InChI
GMBMJUCZTQHNDM-RTKIROINSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14740-tert-butyl-n-1s-2r-rel-2-4-oxan-2-yloxy-phenyl-cyclopropyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl Rel-((1r,2s)-2-(4-((tetrahydro-2h-pyran-2-yl)oxy)phenyl)cyclopropyl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14740-tert-butyl-n-1s-2r-rel-2-4-oxan-2-yloxy-phenyl-cyclopropyl-carbamate.html