Principaux documents
ADVH98DE650E
AChemBlock
azetidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
azetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8N2O2S.ClH/c4-8(6,7)3-1-5-2-3;/h3,5H,1-2H2,(H2,4,6,7);1H
Clé InChI
HLFSKAALRXWDTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w165402-azetidine-3-sulfonamide-hydrochloride.html
Synonym
azetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w165402-azetidine-3-sulfonamide-hydrochloride.html