Principaux documents
ADVH98DE62D5
AChemBlock
6-bromo-2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.08
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-5-3-7(9)11-12-4-6(2)10-8(5)12/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
SDDBRNKFEUPRFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
Gray Powder
Product Link
https://www.achemblock.com/v145757-6-bromo-2-8-dimethylimidazo-1-2-b-pyridazine.html
Synonym
6-bromo-2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v145757-6-bromo-2-8-dimethylimidazo-1-2-b-pyridazine.html