Principaux documents
ADVH98733217
AChemBlock
NITD-609 Enantiomer
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,3'R)-5,7'-dichloro-6'-fluoro-3'-methyl-2',3',4',9'-tetrahydrospiro[indoline-3,1'-pyrido[3,4-b]indol]-2-one
Inchi Code
1S/C19H14Cl2FN3O/c1-8-4-11-10-6-14(22)13(21)7-16(10)23-17(11)19(25-8)12-5-9(20)2-3-15(12)24-18(19)26/h2-3,5-8,23,25H,4H2,1H3,(H,24,26)/t8-,19+/m1/s1
Clé InChI
CKLPLPZSUQEDRT-YLVJLNSGSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l13963-nitd-609-enantiomer.html
Synonym
(3s,3'r)-5,7'-dichloro-6'-fluoro-3'-methyl-2',3',4',9'-tetrahydrospiro[indoline-3,1'-pyrido[3,4-b]indol]-2-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13963-nitd-609-enantiomer.html