Principaux documents
ADVH97AC9628
AChemBlock
5-(Morpholinosulfonyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(4-morpholinylsulfonyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13N3O3S/c10-9-2-1-8(7-11-9)16(13,14)12-3-5-15-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2,(H2,10,11)
Clé InChI
YFLUKCFVYCDJCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u109618-5-morpholinosulfonyl-pyridin-2-amine.html
Synonym
5-(morpholinosulfonyl)pyridin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109618-5-morpholinosulfonyl-pyridin-2-amine.html