Principaux documents
ADVH97AC9151
AChemBlock
Cistanoside F
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.45
Numéro MDL:
Iupac Name
(2R,3R,4R,5R,6R)-5,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C21H28O13/c1-8-14(26)15(27)16(28)21(31-8)34-19-17(29)20(30)32-12(7-22)18(19)33-13(25)5-3-9-2-4-10(23)11(24)6-9/h2-6,8,12,14-24,26-30H,7H2,1H3/b5-3+/t8-,12+,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m0/s1
Clé InChI
IDVRYIVYDAOHSS-AEPDZKQJSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u106233-cistanoside-f.html
Synonym
(2R,3R,4R,5R,6R)-5,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106233-cistanoside-f.html