Principaux documents
ADVH97AC8DE1
AChemBlock
[3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(4-bromophenyl)-3-oxetanyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(5-12)6-13-7-10/h1-4,12H,5-7H2
Clé InChI
QWACCRJECGGDBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u105418-3-4-bromophenyl-oxetan-3-yl-methanol.html
Synonym
(3-(4-bromophenyl)oxetan-3-yl)methanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105418-3-4-bromophenyl-oxetan-3-yl-methanol.html