Principaux documents
ADVH97AC7D2B
AChemBlock
Cyclohex-1-ene-1-methylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclohexen-1-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5-6,8H2
Clé InChI
AYQJCDBGGILQIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38792-cyclohex-1-ene-1-methylamine.html
Synonym
cyclohex-1-en-1-ylmethanamine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38792-cyclohex-1-ene-1-methylamine.html