Principaux documents
ADVH97AC72DD
AChemBlock
Methyl 4-(2-(trimethylsilyl)ethynyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzoate
Inchi Code
1S/C13H16O2Si/c1-15-13(14)12-7-5-11(6-8-12)9-10-16(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
OMKQKBOYVRHLRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u107715-methyl-4-2-trimethylsilyl-ethynyl-benzoate.html
Synonym
methyl 4-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u107715-methyl-4-2-trimethylsilyl-ethynyl-benzoate.html