Principaux documents
ADVH97AC715E
AChemBlock
4-(Fluoromethyl)-pyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.58
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(fluoromethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
Clé InChI
UHSZKLPUOVSMAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u105774-4-fluoromethyl-pyridine-hydrochloride.html
Synonym
4-(fluoromethyl)pyridine hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105774-4-fluoromethyl-pyridine-hydrochloride.html