Principaux documents
ADVH97AC6C34
AChemBlock
2-Azaspiro[5.5]undecan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
Inchi Code
1S/C10H17NO/c12-9-10(7-4-8-11-9)5-2-1-3-6-10/h1-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
KNPLIBPLMPTEQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u103749-2-azaspiro-5-5-undecan-1-one.html
Synonym
2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103749-2-azaspiro-5-5-undecan-1-one.html