Principaux documents
ADVH97AC699C
AChemBlock
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(1R,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-1-2-6(7)4-8-3-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7?;
Clé InChI
YCMFHKGTJWAZSH-VPEOJXMDSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
Synonym
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html