Principaux documents
ADVH9454756B
AChemBlock
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9BrN2/c14-12-11-8-4-5-9-16(11)13(15-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
ULKZZBGVTIZXSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Synonym
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html