Principaux documents
ADVH9454729B
AChemBlock
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
MDCXOIKCXHEYQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
Synonym
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html