Principaux documents
ADVH9454726A
AChemBlock
N'-(1-adamantyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N~1~-(1-adamantyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H22N2/c13-1-2-14-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,14H,1-8,13H2
Clé InChI
IQMUFNISQFPZJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Synonym
n1-(adamantan-1-yl)ethane-1,2-diamine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html