Principaux documents
ADVH94546D4F
AChemBlock
2-(Ethylamino)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(ethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C4H8N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2,4H2,1H3
Clé InChI
VXAOLDZFARINGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100529-2-ethylamino-acetonitrile.html
Synonym
2-(ethylamino)acetonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100529-2-ethylamino-acetonitrile.html